Documenti fondamentali
SAB1401549
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAB40B antibody produced in mouse
clone 1A1, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ42385, RAR, SEC4L
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB40B(10966)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene has similarity to a yeast protein which suggests a role of the gene product in regulating secretory vesicles. (provided by RefSeq)
Immunogeno
RAB40B (AAH18039, 179 a.a. ~ 278 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GMDRLWRPSKVLSLQDLCCRAVVSCTPVHLVDKLPLPIALRSHLKSFSMANGLNARMMHGGSYSLTTSSTHKRSSLRKVKLVRPPQSPPKNCTRNSCKIS
Stato fisico
Clear solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)