Documenti fondamentali
SAB1401548
Sigma-Aldrich
Anti-SEC61B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1511
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1511
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEC61B(10952)
Descrizione generale
The Sec61 complex is the central component of the protein translocation apparatus of the endoplasmic reticulum (ER) membrane. Oligomers of the Sec61 complex form a transmembrane channel where proteins are translocated across and integrated into the ER membrane. This complex consists of three membrane proteins- alpha, beta, and gamma. This gene encodes the beta-subunit protein. The Sec61 subunits are also observed in the post-ER compartment, suggesting that these proteins can escape the ER and recycle back. There is evidence for multiple polyadenylated sites for this transcript. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SEC61B (NP_006799.1, 1 a.a. ~ 96 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGPTPSGTNVGSSGRSPSKAVAARAAGSTVRQRKNASCGTRSAGRTTSAGTGGMWRFYTEDSPGLKVGPVPVLVMSLLFIASVFMLHIWGKYTRS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)