Key Documents
SAB1401541
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3EAP antibody produced in mouse
clone 6A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ASE-1, CAST, MGC118851, PAF49
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3EAP(10849)
Immunogeno
CD3EAP (NP_036231, 2 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EEPQAGDAARFSCPPNFTAKPPASESPRFSLEALTGPDTELWLIQAPADFAPECFNGRHVPLSGSQIVKGKLAGKRHRYRVLSSCPQAGEATLLAPSTEAGGGLTCASA