SAB1401461
Monoclonal Anti-CACNA2D2 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CACNA2D, KIAA0558, LUAC11.1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA2D2(9254)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PQQHTMQHWARRLEQEVDGVMRIFGGVQQLREIYKDNRNLFEVQENEPQKLVEKVAGDIESLLDRKVQALKRLADAAENFQKAHRWQDNIKEEDIVYY
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)