Documenti fondamentali
SAB1401341
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL23A antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ27455, MDA20
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL23A(6147)
Immunogeno
RPL23A (NP_000975.2, 59 a.a. ~ 156 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KYPRKSAPRRNKLDHYAIIKFPLTTESAMKKIEDNNTLVFIVDVKANKHQIKQAVKKLYDIDVAKVNTLIRPDGEKKAYVRLAPDYDALDVANKIGII
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)