SAB1401326
Anti-RAGE antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MOK, RAGE1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAGE(5891)
Immunogeno
Sequence
MDLWSAGCVFYEIASLQPLFPGVNELDQISKIHDVIGTPAQKILTKFKQSRAMNFDFPFKKGSGIPLLTTNLSPQCLSLLHAMVAYDPDERIAAHQALQHPYFQEQRKTEKRALGSHRKAGFPEHPVAPEPLSNSCQISKEGRKQKQSLKQEEDRPKRRGPAYVMELPKLKLSGVVRLSSYSSPTLQSVLGSGTNGRVPVLRPLKCIPASKKTDPQKDLKPAPQQCRLPTIVRKGGR