Documenti fondamentali
SAB1401307
Sigma-Aldrich
Anti-PRKACG antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
KAPG, PKACg
Scegli un formato
100 μG
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKACG(5568)
Descrizione generale
Cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA) consists of two catalytic subunits and a regulatory subunit dimer. This gene encodes the gamma form of its catalytic subunit. The gene is intronless and is thought to be a retrotransposon derived from the gene for the alpha form of the PKA catalytic subunit. (provided by RefSeq)
Immunogeno
PRKACG (NP_002723.2, 1 a.a. ~ 351 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGNAPAKKDTEQEESVNEFLAKARGDFLYRWGNPAQNTASSDQFERLRTLGMGSFGRVMLVRHQETGGHYAMKILNKQKVVKMKQVEHILNEKRILQAIDFPFLVKLQFSFKDNSYLYLVMEYVPGGEMFSRLQRVGRFSEPHACFYAAQVVLAVQYLHSLDLIHRDLKPENLLIDQQGYLQVTDFGFAKRVKGRTWTLCGTPEYLAPEIILSKGYNKAVDWWALGVLIYEMAVGFPPFYADQPIQIYEKIVSGRVRFPSKLSSDLKHLLRSLLQVDLTKRFGNLRNGVGDIKNHKWFATTSWIAIYEKKVEAPFIPKYTGPGDASNFDDYEEEELRISINEKCAKEFSEF
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)