Documenti fondamentali
SAB1401293
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... POLR2L(5441)
Categorie correlate
Descrizione generale
This gene encodes a subunit of RNA polymerase II, the polymerase responsible for synthesizing messenger RNA in eukaryotes. The product of this gene contains four conserved cysteines characteristic of an atypical zinc-binding domain. Like its counterpart in yeast, this subunit may be shared by the other two DNA-directed RNA polymerases. (provided by RefSeq)
Immunogeno
POLR2L (NP_066951.1, 1 a.a. ~ 67 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)