Documenti fondamentali
SAB1401238
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMCP antibody produced in mouse
clone 4F4, ascites fluid
Sinonimo/i:
HSMCSGEN1, MCS, MCSP, MGC26305, MGC26519
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMCP(4184)
Descrizione generale
Sperm mitochondria differ in morphology and subcellular localization from those of somatic cells. They are elongated, flattened, and arranged circumferentially to form a helical coiled sheath in the midpiece of the sperm flagellum. The protein encoded by this gene localizes to the capsule associated with the mitochondrial outer membranes and is thought to function in the organization and stabilization of the helical structure of the sperm′s mitochondrial sheath. (provided by RefSeq)
Immunogeno
SMCP (AAH14593, 1 a.a. ~ 116 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCDQTKHSKCCPAKGNQCCPPQQNQCCQSKGNQCCPPKQNQCCQPKGSQCCPPKHNHCCQPKPPCCIQARCCGLETKPEVSPLNMESEPNSPQTQDKGCQTQQQPHSPQNESRPSK
Stato fisico
Clear solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)