Key Documents
SAB1401202
Sigma-Aldrich
Anti-IFNA21 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC126687, MGC126689
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IFNA21(3452)
Categorie correlate
Immunogeno
IFNA21 (AAH69329.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALSFSLLMAVLVLSYKSICSLGCDLPQTHSLGNRRALILLAQMGRISPFSCLKDRHDFGFPQEEFDGNQFQKAQAISVLHEMIQQTFNLFSTKDSSATWEQSLLEKFSTELNQQLNDLEACVIQEVGVEETPLMNVDSILAVKKYFQRITLYLTEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSLSKIFQERLRRKE