Documenti fondamentali
SAB1401116
Sigma-Aldrich
Anti-DLST antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DLTS
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DLST(1743)
Immunogeno
DLST (NP_001924.2, 1 a.a. ~ 453 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLSRSRCVSRAFSRSLSAFQKGNCPLGRRSLPGVSLCQGPGYPNSRKVVINNSVFSVRFFRTTAVCKDDLVTVKTPAFAESVTEGDVRWEKAVGDTVAEDEVVCEIETDKTSVQVPSPANGVIEALLVPDGGKVEGGTPLFTLRKTGAAPAKAKPAEAPAAAAPKAEPTAAAVPPPAAPIPTQMPPVPSPSQPPSGKPVSAVKPTVAPPLAEPGAGKGLRSEHREKMNRMRQRIAQRLKEAQNTCAMLTTFNEIDMSNIQEMRARHKEAFLKKHNLKLGFMSAFVKASAFALQEQPVVNAVIDDTTKEVVYRDYIDISVAVATPRGLVVPVIRNVEAMNFADIERTITELGEKARKNELAIEDMDGGTFTISNGGVFGSLFGTPIINPPQSAILGMHGIFDRPVAIGGKVEVRPMMYVALTYDHRLIDGREAVTFLRKIKAAVEDPRVLLLDL
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)