Documenti fondamentali
SAB1401076
Sigma-Aldrich
Anti-AP1S1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AP19, CLAPS1, FLJ92436, SIGMA1A, WUGSC:H_DJ0747G18.2
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AP1S1(1174)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is part of the clathrin coat assembly complex which links clathrin to receptors in coated vesicles. These vesicles are involved in endocytosis and Golgi processing. This protein, as well as beta-prime-adaptin, gamma-adaptin, and the medium (mu) chain AP47, form the AP-1 assembly protein complex located at the Golgi vesicle. (provided by RefSeq)
Immunogeno
AP1S1 (NP_001274.1, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length human protein.
Sequence
MMRFMLLFSRQGKLRLQKWYLATSDKERKKMVRELMQVVLARKPKMCSFLEWRDLKVVYKRYASLYFCCAIEGQDNELITLELIHRYVELLDKYFGSVCELDIIFNFEKAYFILDEFLMGGDVQDTSKKSVLKAIEQADLLQEEDESPRSVLEEMGLA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)