SAB1401059
Monoclonal Anti-CD58 antibody produced in mouse
clone 3B12-D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LFA-3, LFA3
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B12-D5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD58(965)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVAGSDAGRALGVLSVVCLLHCFGFISCFSQQIYGVVYGNVTFHVPSNVPLKEVLWKKQKDKVAELENSEFRAFSSFKNRVYLDTVSGSLTIYNLTSSDEDEYEMESPNITDTMKFFLYVLESLPSPTLTCALTNGSIEVQCMIPEYYNSHRGLIMYSWDCPMEQCKRNSTSIYFKMENDLPQKIQCTLSNPLFNTTSSIILTTCIPSSGHSRHRYALIPIPLAVITTCIVLYMNGMYAF
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)