SAB1401050
Monoclonal Anti-CCNT2 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ90560, MGC134840
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCNT2(905)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RKPKVDGQVSETPLLGSSLVQNSILVDSVTGVPTNPSFQKPSTSAFPAPVPLNSGNISVQDSHTSDNLSMLATGMPSTSYGLSSHQEWPQHQDSARTEQLYSQKQET
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)