Documenti fondamentali
SAB1400845
Sigma-Aldrich
Anti-ZBTB12 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Bat9, Anti-C6orf46, Anti-D6S59E, Anti-G10, Anti-NG35
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB12(221527)
Immunogeno
ZBTB12 (NP_862825.1, 1 a.a. ~ 459 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGVEVLRFQLPGHEAATLRNMNQLRAEERFCDVTIVADSLKFRGHKVILAACSPFLRDQFLLNPSSELQVSLMHSARIVADLLLSCYTGALEFAVRDIVNYLTAASYLQMEHVVEKCRNALSQFIEPKIGLKEDGVSEASLVSSISATKSLLPPARTPKPAPKPPPPPPLPPPLLRPVKLEFPLDEDLELKAEEEDEDEDEDVSDICIVKVESALEVAHRLKPPGGLGGGLGIGGSVGGHLGELAQSSVPPSTVAPPQGVVKACYSLSEDAEGEGLLLIPGGRASVGATSGLVEAAAVAMAARGAGGSLGAGGSRGPLPGGFSGGNPLKNIKCTKCPEVFQGVEKLVFHMRAQHFIFMCPRCGKQFNHSSNLNRHMNVHRGVKSHSCGICGKCFTQKSTLHDHLNLHSGARPYRCSYCDVRFAHKPAIRRHLKEQHGKTTAENVLEASVAEINVLIR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)