Documenti
SAB1400813
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIPK4 antibody produced in mouse
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ32818
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E8, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HIPK4(147746)
Immunogeno
HIPK4 (AAH34501.1, 519 a.a. ~ 616 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGSSWEEGEHLGASAEPLAILQRDEDGPNIDNMTMEAERPDPELFDPSSCPGEWLSEPDCTLESVRGPRAQGLPPRRSHQHGPPRGATSFLQHVTGHH