Documenti fondamentali
SAB1400698
Sigma-Aldrich
Anti-NARG2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
BRCC1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NARG2(79664)
Immunogeno
NARG2 (AAH13684.1, 1 a.a. ~ 332 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQDELLKPISRKVPELPLMNLENSKQPSVSEQLSGPSDSSSWPKSGWPSAFQKPKGRLPYELQDYVEDTSEYLAPQEGNFVYKLFSLQDLLLLVRCSVQRIETRPRSKKRKKIRRQFPVYVLPKVEYQACYGVEALTESELCRLWTESLLHSNSSFYVGHIDAFTSKLFLLEEITSEELKEKLSALKISNLFNILQHILKKLSSLQEGSYLLSHAAEDSSLLIYKASDGKVTRTAYNLYKTHCGLPGVPSSLSVPWVPLDPSLLLPYHIHHGRIPCTFPPKSLDTTTQQKIGGTRMPTRSHRNPVSMETKSSCLPAQQVETEGVAPHKRKIT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)