SAB1400675
Monoclonal Anti-MRPS25 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp313H0817, Anti-FLJ00023, Anti-MRP-S25, Anti-RPMS25
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRPS25(64432)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MPMKGRFPIRRTLQYLSQGNVVFKDSVKVMTVNYNTHGELGEGARKFVFFNIPQIQYKNPWVQIMMFKNMTPSPFLRFYLDSGEQVLVDVETKSNKEIMEHIRKILGKNEETLREEEEEKKQLSHPANFGPRKYCLRECICEVEGQVPCPSLVPLPKEMRGKYKAALKADAQD
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)