SAB1400636
Monoclonal Anti-BIN3 antibody produced in mouse
clone 1H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC14978
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BIN3(55909)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSKSAVKISLDLLSNPLCEQDQDLLNMVTALDTAMKRMDAFNQEKVNQIQKTVIEPLKKFGSVFPSLNMAVKRREQALQDYRRLQAKVEKYEEKEKTGPVLAKLHQAREELRPVREDFEAKNRQLLEEMPRFYGSRLDYFQPSFESLIRAQVVYYSEMHKIFGDLSHQLDQPGHSDEQRERENEAKLSELRALSIVADD
Caratteristiche e vantaggi
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)