Documenti fondamentali
SAB1400588
Sigma-Aldrich
Anti-BSPRY antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ20150
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BSPRY(54836)
Immunogeno
BSPRY (AAH01477.1, 1 a.a. ~ 193 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSAEGAEPGPGSGSGPGPGPLCPEHGQALSWFCGSERRPVCAACAGLGGRCRGHRIRRAEERAEELRNKIVDQCERLQLQSAAITKYVADVLPGKNQRAVSMASAARELVIQRLSLVRSLCESEEQRLLEQVHGEEERAHQSILTQRVHWAEALQKLDTIRTGLVGMLTHLDDLQLIQKEQEIFERHRGHTDR
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)