Documenti fondamentali
SAB1400358
Sigma-Aldrich
Anti-SAFB2 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0138
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAFB2(9667)
Immunogeno
SAFB2 (AAH25279.1, 1 a.a. ~ 528 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAETLPGSGDSGPGTASLGPGVAETGTRRLSELRVIDLRAELKKRNLDTGGNKSVLMERLKKAVKEEGQDPDEIGIELEATSKKSAKRCVKGLKMEEEGTEDNGLEDDSRDGQEDMEASLENLQNMGMMDMSVLDETEVANSSAPDFGEDGTDGLLDSFCDSKEYVAAQLRQLPAQPPEHAVDGEGFKNTLETSSLNFKVTPDIEESLLEPENEKILDILGETCKSEPVKEESSELEQPFAQDTSSVGPDRKLAEEEDLFDSAHPEEGDLDLASESTAHAQSSKADSLLAVVKREPAEQPGDGERTDCEPVGLEPAVEQSSAASELAEASSEELAEAPTEAPSPEARDSKEDGRKFDFDACNEVPPAPKESSTSEGADQKMSSFKEEKDIKPIIKDEKGRVGSGSGRNLWVSGLSSTTRATDLKNLFSKYGKVVGAKVVTNARSPGARCYGFVTMSTSDEATKCISHLHRTELHGRMISVEKAKNEPAGKKLSDRKECEVKKEKLSSVDRHHSVEIKIEKTVIKKEEM
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)