SAB1400201
Monoclonal Anti-PEX6 antibody produced in mouse
clone 3G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PAF-2, Anti-PAF2, Anti-PXAAA1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G3, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PEX6(5190)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RVLSAITRKFKLEPSVSLVNVLDCCPPQLTGADLYSLCSDAMTAALKRRVHDLEEGLEPGSSALMLTMEDLLQAAARLQPSVSEQELLRYKRIQRKFAAC