Documenti fondamentali
SAB1400178
Sigma-Aldrich
Anti-NUBP1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC117406, Anti-MGC130052, Anti-MGC130053, Anti-NBP, Anti-NBP1
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUBP1(4682)
Descrizione generale
NUBP1 is a member of the NUBP/MRP subfamily of ATP-binding proteins (Nakashima et al., 1999 [PubMed 10486206]).[supplied by OMIM
Immunogeno
NUBP1 (NP_002475.2, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEEVPHDCPGADSAQAGRGASCQGCPNQRLCASGAGATPDTAIEEIKEKMKTVKHKILVLSGKGGVGKSTFSAHLAHGLAEDENTQIALLDIDICGPSIPKIMGLEGEQVHQSGSGWSPVYVEDNLGVMSVGFLLSSPDDAVIWRGPKKNGMIKQFLRDVDWGEVDYLIVDTPPGTSDEHLSVVRYLATAHIDGAVIITTPQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQSFFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)