SAB1400092
Monoclonal Anti-ELF5 antibody produced in mouse
clone 3D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ESE2
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELF5(2001)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
SRTSLQSSHLWEFVRDLLLSPEENCGILEWEDREQGIFRVVKSEALAKMWGQRKKNDRMTYEKLSRALRYYYKTGILERVDRRLVYKFGKNAHGWQED
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)