SAB1400047
Monoclonal Anti-CDC2 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CDK1
Scegli un formato
CHF 474.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC2(983)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DQLFRIFRALGTPNNEVWPEVESLQDYKNTFPKWKPGSLASHVKNLDENGLDLLSKMLIYDPAKRISGKMALNHPYFNDLDNQIKKM
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)