Documenti fondamentali
SAB1306667
Sigma-Aldrich
ANTI-P53 (S15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, P53, Phosphoprotein p53, TP53
Scegli un formato
400 μL
CHF 435.00
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1175
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
CHF 435.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 435.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1175
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43653 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
p53 human recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Sigma-Aldrich
P6249
p53 human
Jianbing Zhu et al.
Scientific reports, 14(1), 6638-6638 (2024-03-20)
Worldwide, myocardial infarction (MI) is the leading cause of death and disability-adjusted life years lost. Recent researches explored new methods of detecting biomarkers that can predict the risk of developing myocardial infarction, which includes identifying genetic markers associated with increased
Xiaobin Wu et al.
OncoTargets and therapy, 11, 3111-3117 (2018-06-07)
The role of dysfunction of MCPH1, a recently identified tumor suppressor gene, has not yet been established in lung cancer. In our previous study, it was reported that MCPH1 expression is downregulated in lung cancer tissues and that MCPH1 overexpression