SAB1306528
ANTI-GGTLA1(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GGT5, GGTLA1, Gamma-glutamyl transpeptidase-related enzyme, Gamma-glutamyltransferase 5, Gamma-glutamyltransferase-like activity 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
62261 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GGT5(2687)