Documenti
SAB1306479
Sigma-Aldrich
ANTI-LYPL1 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LYPLAL1, Lysophospholipase-like protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
26316 Da
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide