Documenti fondamentali
SAB1306301
Sigma-Aldrich
ANTI-PHOSPHO-CREB(S133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CREB1, Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1
Scegli un formato
400 μL
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1118
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
CHF 370.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1118
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36688 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer133)
Informazioni sul gene
human ... CREB1(1385)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eleni Siopi et al.
Molecular psychiatry (2023-05-03)
Chronic stress constitutes a major risk factor for depression that can disrupt various aspects of homeostasis, including the gut microbiome (GM). We have recently shown that GM imbalance affects adult hippocampal (HPC) neurogenesis and induces depression-like behaviors, with the exact