Documenti
SAB1306260
Sigma-Aldrich
ANTI-CONNEXIN 43(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Connexin-43, GJA1, GJAL, Gap junction 43 kDa heart protein, Gap junction alpha-1 protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
43008 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide