SAB1305603
ANTI-PHOSPHO-YAP(S127) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
65 kDa Yes-associated protein, YAP1, YAP65, Yorkie homolog
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
54462 Da
Reattività contro le specie
human
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... YAP1(10413)