Documenti fondamentali
SAB1305074
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-FSHB/FSH (CENTER) antibody produced in mouse
clone 365CT24.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FSHB, Follicle-stimulating hormone beta subunit, Follitropin beta chain, Follitropin subunit beta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
365CT24.1.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
14700 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:150-1:1500
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FSHB(2488)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)