SAB1304546
ANTI-TMEM140 (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
TMEM140, Transmembrane protein 140
About This Item
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
20419 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:250-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM140(55281)