SAB1303858
ANTI-PPAP2C (C-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Lipid phosphate phosphohydrolase 2, PAP-2c, PAP2-G, PAP2-gamma, PAP2c, Phosphatidate phosphohydrolase type 2c, Phosphatidic acid phosphatase 2c
Scegli un formato
CHF 326.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 326.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
32574 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLPP2(8612)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)