SAB1303013
ANTI-IL17RB (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Cytokine receptor CRL4, EVI27, IL-17 receptor B, IL-17 receptor homolog 1, IL-17B receptor, IL-17RB, IL-17Rh1, IL17BR, IL17RB, IL17Rh1, Interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor, UNQ2501/PRO19612
Scegli un formato
CHF 434.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 434.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
55885 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL17RB(55540)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)