Key Documents
SAB1301468
Sigma-Aldrich
ANTI-G7C (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C6orf27, G7C, NG37, Protein G7c
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
96030 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... C6orf27(80737)
Categorie correlate
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.