Documenti fondamentali
SAB1300948
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK1A1L (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CK1, Anti-CKI-α-like, Anti-CSNK1A1L, Anti-Casein kinase I isoform α-like
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. The protein participates in Wnt signaling.
Immunogeno
CSNK1A1L (NP_660204, 36-74)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CSNK1A1L.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)