SAB1300929
Anti-PHLPP1 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EC 3.1.3.16, Anti-PH domain leucine-rich repeat protein phosphatase, Anti-PH domain leucine-rich repeat-containing protein phosphatase, Pleckstrin homology domain-containing family E protein 1, Suprachiasmatic nucleus circadian oscillatory protein
Scegli un formato
CHF 299.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 299.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHLPP1(23239)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human PHLPP1.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)