SAB1300814
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCY1B2(2974)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.