Documenti fondamentali
SAB1300798
Sigma-Aldrich
Anti-TBRG1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NIAM, Anti-Nuclear interactor of ARF and Mdm2, Anti-TBRG1, Anti-Transforming growth factor β regulator 1
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBRG1(84897)
Categorie correlate
Descrizione generale
TBRG1 acts as a growth inhibitor. It can activate TP53/p53, causes G1 arrest and collaborates with CDKN2A to restrict proliferation, but does not require either protein to inhibit DNA synthesis. It redistributes CDKN2A into the nucleoplasm. Involved in maintaining chromosomal stability.
Immunogeno
TBRG1 (NP_116200, 130-167)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the Center region of human TBRG1.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)