SAB1300724
Anti-Phospho-RASGRF1-S929 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Guanine nucleotide-releasing protein, Anti-Ras-GRF1, Anti-Ras-specific guanine nucleotide-releasing factor 1, Guanine nucleotide-releasing factor 1, Ras-specific nucleotide exchange factor CDC25
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer929)
Informazioni sul gene
human ... RASGRF1(5923)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S929 of human RASGRF1.