SAB1300686
Anti-CYP26A1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CYP26A1, Cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1 (Cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1, isoform CRA_b)
Scegli un formato
CHF 339.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 339.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP26A1(1592)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q5VXI0 has been merged into O43174. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human CYP26A1.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)