SAB1300627
Anti-NCAPH2 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NCAPH2, Anti-Non-SMC condensin II complex, Anti-Subunit H2, kleisin β isoform 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCAPH2(29781)
Categorie correlate
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier Q9BUT3 has beenmerged into Q6IBW4. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the central region of human NCAPH2.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)