SAB1300526
Anti-SUMO4 (V55 Mutant) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3H4, Anti-SUMO-4, Anti-Small ubiquitin-like modifier 4, Anti-Small ubiquitin-like protein 4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
mutation (Val55)
Informazioni sul gene
human ... SUMO4(387082)
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated peptide CEPRGLS(V)KQIRFRFG selected from human SUMO4. This antibody is affinity purified using peptides CEPRGLS(V)KQIRFRFG (positive selection) and CEPRGLS(M)KQIRFRFG (negative selection).
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)