Documenti fondamentali
SAB1300504
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OIT3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LZP, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor], Liver-specific zona pellucida domain-containing protein
Scegli un formato
100 μG
CHF 399.00
CHF 399.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 399.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 399.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
66CT25.7.1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OIT3(170392)
Categorie correlate
Descrizione generale
Liver-specific ZP domain-containing protein (OIT3) is a liver-specific protein involved possibly in hepatocellular function and development. OIT3 recombinant protein(short) is used to produce this monoclonal antibody.
Immunogeno
OIT3 (NP_689848, Recombinant Protein (short))
OIT3 recombinant protein(short) is used to produce this monoclonal antibody.
Stato fisico
Purified monoclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)