SAB1300500
Anti-SHP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PTPN11, Anti-Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 (Noonan syndrome 1), HGNC:9644, BPTP3, CFC, MGC14433, NS1, PTP-1D, PTP2C, SH-PTP2, SH-PTP3, SHP2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHP2(5781)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a recombinant protein encoding human SHP2.
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)