Documenti fondamentali
SAB1300396
Sigma-Aldrich
Anti-MAST3 (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-KIAA0561, Anti-Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAST3(23031)
Descrizione generale
MAST3, Microtubule-associated serine/threonine-protein kinase 3, contains 1 protein kinase domain which belongs to the Ser/Thr protein kinase family.
Immunogeno
MAST3 (XP_038150.4, 666-700)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human MAST3.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.