Documenti fondamentali
SAB1300379
Sigma-Aldrich
Anti-EKI1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-EKI, Anti-ETNK1, Anti-Ethanolamine kinase
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EKI1(55500)
Descrizione generale
Ethanolamine kinase 1 (EKI1), functions in the first committed step of the phosphatidylethanolamine synthesis pathway. This cytosolic enzyme is specific for ethanolamine and exhibits negligible kinase activity on choline.
Immunogeno
EKI1 (Q9HBU6, 3-35)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human EKI1.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)