Documenti fondamentali
SAB1300364
Sigma-Aldrich
Anti-TPIPb (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPTE2(93492)
Categorie correlate
Descrizione generale
TPIP is a member of a large class of membrane-associated phosphatases with substrate specificity for the 3-position phosphate of inositol phospholipids.
Immunogeno
TPIPB (NP_570141, 292-336)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human TPIPb.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)