Documenti fondamentali
SAB1300287
Sigma-Aldrich
Anti-AGL (center) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-4-α-glucanotransferase, Anti-Glycogen debrancher, Anti-Glycogen debranching enzyme, Amylo-α-1,6-glucosidase, Oligo-1,4-1,4-glucantransferase
Scegli un formato
100 μG
CHF 299.00
CHF 299.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 299.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 299.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGL(178)
Categorie correlate
Descrizione generale
AGL is a glycogen debrancher enzyme which is involved in glycogen degradation. This enzyme has two independent catalytic activities which occur at different sites on the protein: a 4-alpha-glucotransferase activity and a amylo-1,6-glucosidase activity. Mutations in the AGL gene are associated with glycogen storage disease although a wide range of enzymatic and clinical variability occurs which may be due to tissue-specific alternative splicing.
Immunogeno
AGL (NP_000019, 361-397)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human AGL.
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)